missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARNMT1 Antibody (OTI4B7), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141286 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141286 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP272398CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CARNMT1 Monoclonal antibody specifically detects CARNMT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CARNMT1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B7
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C9orf41, chromosome 9 open reading frame 41, FLJ25795, hypothetical protein LOC138199
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C9orf41 (NP_689663) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 138199
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.