Learn More
Cera de carnauba, refinada, n.º 1, amarilla, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-83448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696212 250 g Frasco de plástico 250 g
10772261 1 kg Frasco de plástico 1 KG
13468478 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222382500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8015-86-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8015-86-9
Número MDL MFCD00130724
Sinónimo Brazil wax
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carnauba wax
Acidez 2 to 7 (mg KOH/g)
Punto de fusión 81.0°C to 86.0°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 282°C
Residuos de ignición 0.25% max.
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Valor de saponificación 78 to 95mg KOH/g
Índice Merck 15,1846
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol,diethyl ether,benzene,,toluene,chloroform,ethyl acetate,turpentine,,petroleum ether,carbon disulfide;,soluble in alkalies
Forma física Polvo o escamas