Learn More
CARM1-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16471527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16471527 50 mg 50 miligramos
16488037 5 mg 5 miligramos
16435328 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16471527
Marca: Medchem Express HY12759A
MedChemExpress CARM1-IN-1 hydrochloride is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM; shows very low activity against PRMT1 and SET7(IC50 > 600 uM).
CARM1-IN-1 hydrochloride is a potent and specific CARM1(Coactivator-associated arginine methyltransferase 1) inhibitor with IC50 of 8.6 uM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CARM1-IN-1 hydrochloride
CAS 2070018-31-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22Br2ClNO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (64.22 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [H]Cl.O=C1/C(CN(CC2=CC=CC=C2)C/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=C/C4=CC=C(O)C(Br)=C4
Peso molecular (g/mol) 591.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.72
Porcentaje de pureza 95.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death