missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Carisoprodol

Código de producto. p-7214702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17201212

Marca: Thermo Scientific Chemicals 466240010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 78-44-4
Fórmula molecular C12H24N2O4

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Carisoprodol
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en DMSO, cloroformo, metanol
Punto de fusión 90,0°C a 94,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 260,33
Clave InChI OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate
Peso molecular (g/mol) 260.33

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado