missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carfilzomib, MedChemExpress

Código de producto. 16470337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470337 50 mg 50 miligramos
16494986 100 mg 100 miligramos
16456697 5 mg 5 miligramos
16423988 10 mg 10 miligramos
16460986 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470337

Marca: Medchem Express HY10455

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.

Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Carfilzomib
Forma física Powder
CAS 868540-17-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H57N5O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PR-171
Información de solubilidad DMF : ≥ 100 mg/mL (138.91 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (69.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC(CN2CCOCC2)=O)CCC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)OC1
Peso molecular (g/mol) 719.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.91
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.