Learn More
Cardiogenol C hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485088 10 mg 10 miligramos
16441327 50 mg 50 miligramos
16417817 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16485088
Marca: Medchem Express HY12319A
MedChemExpress Cardiogenol C hydrochloride is a potent cell-permeable pyrimidine inducer which prompts the differentiation of ESCs into cardiomyocytes (EC50=100 nM).
Cardiogenol C hydrochloride also acts cardiomyogenic on already lineage-committed progenitor cell types with a limited degree of plasticity. Cardiogenol C hydrochloride is a useful cardiomyogenic agent and can be used as a tool to improve cardiac repair by cell transplantation therapy in animal models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cardiogenol C hydrochloride
CAS 1049741-55-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 59 mg/mL (198.82 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (6.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.COC1=CC=C(NC2=NC=CC(NCCO)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 296.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.75
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation