missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cardiac Troponin T Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16804724 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16804724 150 μL 150 microlitros
16814724 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16804724

Marca: Proteintech 155131AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cardiac Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Cardiac Troponin T is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. Cardiac Troponin T expression in the human heart is affected by heart failure. Mutations within the Cardiac Troponin T protein have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for the Cardiac Troponin T gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms.

Especificaciones

Antígeno Cardiac Troponin T
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TNNT2
N.º de referencia del gen P45379, P50752, P50753
Alias de gen Cardiac Troponin T, CMH2, cTnT, TNNT2, TnTC
Símbolos de los genes TNNT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cardiac Troponin T Fusion Protein Ag7716
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21956, 24837, 7139
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.