Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para troponina I cardíaca (TNNI3) humana
Código de producto. 15455163
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15455163 96 pruebas 1 set
17105599 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15455163
Marca: Invitrogen™ EHTNNI3
ELISA
The Human Troponin I (TNNI3) ELISA quantitates Hu TNNI3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNNI3. Principle of the method The Human TNNI3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La troponina I cardíaca (troponina I cardíaca, TnI, troponina I) es una proteína inhibidora integral en el músculo cardíaco que existe como parte de un complejo con troponina C (TnC) y troponina T (TnT). La subunidad TnT de la troponina se une a la forma de tropomiosina T, un complejo troponina-tropomiosina anclado por la unión de TnI a actina, dentro de los filamentos finos musculares. El cambio estructural resultante de la unión del calcio a sitios específicos en la subunidad reguladora TnC, libera la región inhibitoria de TnI de la actina, lo que permite la fijación de la miosina de la proteína motora molecular, permitiendo la contracción muscular y, por tanto, el movimiento. Las mediciones de los niveles de TnI y TnT en sangre son un indicador diagnóstico importante del daño muscular del corazón, y se pueden utilizar para diferenciar entre angina e infarto de miocardio en pacientes con dolor torácico. También se ha demostrado que la troponina I cardíaca inhibe la angiogénesis «in vivo» e «in vitro». Las mutaciones en el gen de la troponina I cardíaca causan miocardiopatía hipertrófica familiar tipo 7 (CMH7) y miocardiopatía restrictiva familiar (RCM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P19429
Intervalo del ensayo 125-8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 100 pg
Intervalo de calibración De 100 pg/mL a 8000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta la TnIc humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7137
Símbolo de gen CMD1FF,CMD2A,CMH7,RCM1,TNNC1,cTnI
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CMD1FF, CMD2A, CMH7, RCM1, TNNC1, cTnI
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min