Learn More
Epredia™ Carpetas de cartulina para portaobjetos
Código de producto. 10464379 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
20
30 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10464379
Marca: Epredia™ 1604
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene hasta 48 portaobjetos para microscopio de 75 x 26 mm (3 x 1 pulg.) en las carpetas de cartulina.
Almacene hasta 48 portaobjetos de microscopio de 75 x 26 mm (3 x 1 pulg) en las carpetas de cartulina para portaobjetos Thermo Scientific™.
  • Fabricadas con cartulina gruesa reforzada para mayor protección y durabilidad.
  • Las carpetas se encuentran disponibles en formatos de 20, 30 o 48 portaobjetos y se pueden transportar con comodidad.
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 20
El dispositivo tiene 20, 48, 30 Slides
Longitud (imperial) 8 pulg
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 20,3cm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material Cartón
Anchura (imperial) 13,5 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 34,3cm
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm