Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Código de producto. p-8013113 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11507683
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Cantidad 10 Paquetes
Material Cartón
Tipo de producto Insertos de rejilla
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras
Admite Tubos de almacenamiento de muestras
Altura (métrico) 30 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Longitud (métrico) 136 mm
matriz, red, conjunto 10 x 10