Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 136 mm
Código de producto. 11836893 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Altura (métrico) matriz, red, conjunto unitSize
11836893 50 mm 16 x 16 paquete de 10
11507683 30 mm 10 x 10 paquete de 10
10354003 40 mm 10 x 10 paquete de 10
10797093 65 mm 10 x 10 paquete de 10
10008872 25 mm 9 x 9 paquete de 10
10384573 40 mm 9 x 9 paquete de 10
10130033 65 mm 9 x 9 paquete de 10
10767093 65 mm 8 x 8 paquete de 10
10232963 65 mm 7 x 7 paquete de 10
10130903 25 mm 4 x 4 paquete de 10
10314633 30 mm 4 x 4 paquete de 10
10394053 40 mm 4 x 4 paquete de 10
10465703 65 mm 4 x 4 paquete de 10
11872523 40 mm 7 x 7 paquete de 10
11892523 25 mm 8 x 8 paquete de 10
11547673 25 mm 10 x 10 paquete de 10
11826893 25 mm 16 x 16 paquete de 10
11862523 30 mm 7 x 7 paquete de 10
11802533 20 mm 8 x 8 paquete de 10
11812533 40 mm 8 x 8 10 PCS
11577683 40 mm 16 x 16 paquete de 10
11816913 65 mm 16 x 16 paquete de 10
11932421 30 mm 9 x 9 paquete de 10
23 options
Código de producto. 11836893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Cantidad 10 Paquetes
Tipo de producto Caja de almacenamiento
Admite 0,2 a 50 mL
Altura (métrico) 50 mm
Color Blanco
Anchura (métrico) 133 mm
Longitud (métrico) 133 mm
matriz, red, conjunto 16 x 16