Especificaciones
| Cantidad | 10 Paquetes |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Insertos de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras |
| Admite | Tubos de almacenamiento de muestras |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |
| Longitud (métrico) | 136 mm |
| matriz, red, conjunto | 9 x 9 |