Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca:  Ratiolab™ 5120150
14.95 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921641
  • 16.80€ / paquete de 10
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
10
Insertos de rejilla
Viales de almacenamiento de muestras
136mm
8 x 8
Cartón
Almacenamiento de muestras
30mm
136mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón >