Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja.Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Brand:  Ratiolab™ 5120166
Additional Details : Peso : 0.19800kg
 View more versions of this product
Product Code. 10552323
  • 16.05€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Specifications
Specifications
10
Insertos de rejilla
Tubos de almacenamiento de muestras
133mm
9 x 9
Cartón
Almacenamiento de muestras
30mm
133mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions