Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Click to view available options
Altura (métrico):
25 mm
25mm
30 mm
30mm
40 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Anchura (métrico):
133 mm
133mm
136 mm
136mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Insertos de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras |
| Admite | Tubos de almacenamiento de muestras |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |
| Longitud (métrico) | 136 mm |
| matriz, red, conjunto | 12 x 12 |