Learn More
Ratiolab™ Insertos de gradilla de cartón
Combine estos insertos de rejilla con cajas criogénicas para el almacenamiento a temperatura ultrabaja.Los insertos de rejilla de cartón Ratiolab™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
Marca:  Ratiolab™ 5120130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038972
  • 19.35€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
10
Insertos de rejilla
Tubos de almacenamiento de muestras
136mm
6 x 6
Cartón
Almacenamiento de muestras
30mm
136mm