Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Altura (métrico):
25 mm
40 mm
65 mm
Longitud (métrico):
133 mm
136 mm
Anchura (métrico):
133 mm
136 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- For sample storage, even at ultra-low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 Inserts/Pk. |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Grid Insert |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 23 mm Dia. Tubes |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| matriz, red, conjunto | 5 x 5 |