Learn More
Heathrow Scientific™ Caja de cartón para viales criogénicos, 50 mm
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Solo caja de viales y tapa (las divisiones deben solicitarse por separado)
- Tubos de 1,5/2,0 ml
- Debe utilizar tubos que se puedan almacenar en la temperatura que necesite el usuario
- Almacenar en congeladores mecánicos o en fase de vapor LN2, -196 °C
- Los orificios de ventilación permiten la refrigeración y eliminación de LN2
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1,5/2,0 mL |
| Descripción | Caja de cartón para viales criogénicos |
| Color | Amarillo |
| Material | Cartón |
| Para utilizar con (aplicación) | Viales |
| Admite | Viales |
| Temperatura que resiste (métrico) | -196°C |
| Longitud (imperial) | 5,2 in |
| Longitud (métrico) | 13,3 cm |
| Anchura (imperial) | 5,2 in |
| Mostrar más |