Learn More
Heathrow Scientific™ Caja de cartón para viales criogénicos, 50 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16340756 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color unitSize
16340756 Azul paquete de 12
16350756 Rojo paquete de 12
16360756 Amarillo paquete de 12
3 options
Código de producto. 16340756
Marca: Heathrow Scientific™ HS2860CB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La caja de cartón para viales criogénicos es para el almacenamiento de pequeñas muestras y tubos.
  • Solo caja de viales y tapa (las divisiones deben solicitarse por separado)
  • Tubos de 1,5/2,0 ml
  • Debe utilizar tubos que se puedan almacenar en la temperatura que necesite el usuario
  • Almacenar en congeladores mecánicos o en fase de vapor LN2, -196 °C
  • Los orificios de ventilación permiten la refrigeración y eliminación de LN2
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,5/2,0 mL
Descripción Caja de cartón para viales criogénicos
Color Azul
Material Cartón
Forma Square
Tipo Cryo Box
Para utilizar con (aplicación) Viales
Admite Viales
Temperatura que resiste (métrico) -196°C
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm