Learn More
Tenak™ Criocajas de cartón
Código de producto. 15250594 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Incluye:
Divisor de 10 x 10
Divisor de 9 x 9
Divisores
Separadores
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye unitSize
15250594 Blanco 136 x 136 x 50 mm Divisores paquete de 36
11597294 Azul 133 x 133 x 50 mm Divisores paquete de 36
15130887 Rojo 133 x 133 x 50 mm Divisores paquete de 36
15280554 Blanco 75 x 75 mm Separadores paquete de 36
15170877 Amarillo 133 x 133 x 50 mm Divisores paquete de 36
15280514 Blanco 133 x 133 x 32 mm Divisores paquete de 36
15200604 Blanco 136 x 136 x 75 mm Divisores paquete de 36
11620443 Blanco 133 x 133 x 52 mm Divisor de 10 x 10 36 PCS
15200594 Blanco 136 x 136 x 32 mm Divisores paquete de 36
15210604 Azul 133 x 133 x 75 mm Divisores paquete de 36
15220594 Rojo 133 x 133 x 32 mm Divisores paquete de 36
15220524 Blanco 133 x 133 x 75 mm Divisores 36 PCS
15220604 Rojo 133 x 133 x 75 mm Divisores paquete de 36
15230604 Verde 133 x 133 x 75 mm Divisores paquete de 36
15260534 Blanco 133 x 133 x 100 mm Divisores 36 PCS
15270554 Blanco 133 x 133 x 52 mm Divisor de 9 x 9 36 PCS
15280534 Rojo 133 x 133 x 100 mm Divisores paquete de 36
15290554 Blanco 100 x 100 mm Separadores 36 PCS
15290604 Blanco 133 x 133 x 130 mm Divisor de 9 x 9 paquete de 36
15210524 Blanco 133 x 133 x 50 mm Divisores 36 PCS
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15250594
Marke: Tenak™ TE22500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las cajas criogénicas de cartón Tenak™ se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro. Estas cajas enormemente flexibles, disponibles en varios colores, se pueden utilizar para recipientes de laboratorio de mayor tamaño al quitar la rejilla.
  • Cartón
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
  • Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Spezifikation
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento criogénico de líquidos
Incluye Divisores
Cantidad 36/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 50 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 3 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.