Learn More
Tenak™ Criocajas de cartón
Código de producto. 15200604 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Incluye:
Divisor de 10 x 10
Divisor de 9 x 9
Divisores
Separadores
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye unitSize
15200604 Blanco 136 x 136 x 75 mm Divisores paquete de 36
11597294 Azul 133 x 133 x 50 mm Divisores paquete de 36
15130887 Rojo 133 x 133 x 50 mm Divisores paquete de 36
15280554 Blanco 75 x 75 mm Separadores paquete de 36
15170877 Amarillo 133 x 133 x 50 mm Divisores paquete de 36
15280514 Blanco 133 x 133 x 32 mm Divisores paquete de 36
15250594 Blanco 136 x 136 x 50 mm Divisores paquete de 36
11620443 Blanco 133 x 133 x 52 mm Divisor de 10 x 10 36 PCS
15200594 Blanco 136 x 136 x 32 mm Divisores paquete de 36
15210604 Azul 133 x 133 x 75 mm Divisores paquete de 36
15220594 Rojo 133 x 133 x 32 mm Divisores paquete de 36
15220524 Blanco 133 x 133 x 75 mm Divisores 36 PCS
15220604 Rojo 133 x 133 x 75 mm Divisores paquete de 36
15230604 Verde 133 x 133 x 75 mm Divisores paquete de 36
15260534 Blanco 133 x 133 x 100 mm Divisores 36 PCS
15270554 Blanco 133 x 133 x 52 mm Divisor de 9 x 9 36 PCS
15280534 Rojo 133 x 133 x 100 mm Divisores paquete de 36
15290554 Blanco 100 x 100 mm Separadores 36 PCS
15290604 Blanco 133 x 133 x 130 mm Divisor de 9 x 9 paquete de 36
15210524 Blanco 133 x 133 x 50 mm Divisores 36 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 15200604 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE22525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cajas criogénicas de cartón Tenak™ se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro. Estas cajas enormemente flexibles, disponibles en varios colores, se pueden utilizar para recipientes de laboratorio de mayor tamaño al quitar la rejilla.
  • Cartón
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
  • Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Especificaciones
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento criogénico de líquidos
Incluye Divisores
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Cantidad 36/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 75 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 75 mm
Peso (métrico) 3,2 kg