Descripción
- Cartón
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
- Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento criogénico de líquidos |
| Incluye | Divisor de 10 x 10 |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 52 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 52 mm |
| Mostrar más |