Learn More
Tenak™ Caja criogénica de cartón origami
Código de producto. 11581795 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
52 mm
Incluye:
Divisor de 10 × 10
Divisor de 9 × 9
Sin divisor
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Incluye unitSize
11581795 50 mm Divisor de 9 × 9 paquete de 100
11571795 50 mm Divisor de 10 × 10 paquete de 100
11561795 52 mm Sin divisor 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11581795 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE22825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre espacio en el laboratorio con la criocaja de cartón Tenak™Origami. La caja consta de una tapa y una base con instrucciones para crear una criocaja cuadrada estable y de alta calidad.
  • Ahorro de espacio en el laboratorio
  • La caja de 134 x 134 mm encaja en todos los sistemas de gradilla de almacenamiento
  • Paquetes de 100 unidades
.
Especificaciones
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Incluye Divisor de 9 × 9
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 134 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 7 kg