Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 136mm
Código de producto. 11872443 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color unitSize
11872443 136 x 136 x 32 mm Verde paquete de 10
11822463 136 x 136 x 100 mm Rojo paquete de 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rojo paquete de 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rojo paquete de 10
11842453 136 x 136 x 50 mm Amarillo paquete de 10
11557633 136 x 136 x 100 mm Blanco paquete de 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Blanco paquete de 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rojo paquete de 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Azul paquete de 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Azul paquete de 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Azul paquete de 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rojo paquete de 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Blanco paquete de 10
11507633 136 x 136 x 75 mm Blanco paquete de 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Azul paquete de 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Amarillo paquete de 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Amarillo paquete de 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Verde paquete de 10
11587623 136 x 136 x 50 mm Verde paquete de 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Amarillo paquete de 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Verde paquete de 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Verde paquete de 10
22 options
Código de producto. 11872443
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Verde
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 0,2 a 0,5 mL
Cantidad 10 Paq.
Dimensiones (L x An) 136 x 136 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 32 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) interior 136 mm
Altura (métrico) 32 mm
Peso (métrico) 0,8 kg