Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 136mm
Código de producto. 11527643 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11527643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Color Rojo
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite Tubos de 15 a 50 mL
Cantidad 10 Paq.
Dimensiones (L x An) 136 x 136 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 130 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) interior 136 mm
Altura (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 0,15 kg