Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 133 mm
Código de producto. 11892473 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Capacidad (métrico):
0,5 mL
2 mL
4 mL
5 mL
50 mL
De 0,2 a 0,5 mL
De 15 a 50 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11892473 Rojo 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm paquete de 10
11882473 Azul 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm paquete de 10
11892483 Azul 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11567643 Azul 32 mm De 0,2 a 0,5 mL 133 x 133 x 32 mm paquete de 10
11812493 Verde 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11587663 Verde 130 mm De 15 a 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11852473 Verde 32 mm 0,5 mL 133 x 133 x 32 mm paquete de 10
11802493 Rojo 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11842473 Rojo 32 mm 0,5 mL 133 x 133 x 32 mm paquete de 10
11842483 Rojo 75 mm 4 mL 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
11832493 Blanco 130 mm De 15 a 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11872473 Blanco 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm paquete de 10
11822493 Amarillo 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11597663 Amarillo 130 mm De 15 a 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11872483 Amarillo 100 mm 4 mL 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
11832483 Azul 75 mm 50 mL 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
11852493 Rojo 130 mm 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11842493 Azul 130 mm 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11892473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Color Rojo
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 1 a 2 mL
Cantidad 10 Paq.
Dimensiones (L x An) 133 x 133 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 50 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) interior 133 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 0,77 kg