Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón, 133 mm
Código de producto. 11812493 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Capacidad (métrico):
0,5 mL
2 mL
4 mL
5 mL
50 mL
De 0,2 a 0,5 mL
De 15 a 50 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Altura (métrico) Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11812493 Verde 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11882473 Azul 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm paquete de 10
11892483 Azul 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11567643 Azul 32 mm De 0,2 a 0,5 mL 133 x 133 x 32 mm paquete de 10
11587663 Verde 130 mm De 15 a 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11852473 Verde 32 mm 0,5 mL 133 x 133 x 32 mm paquete de 10
11802493 Rojo 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11842473 Rojo 32 mm 0,5 mL 133 x 133 x 32 mm paquete de 10
11892473 Rojo 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm paquete de 10
11842483 Rojo 75 mm 4 mL 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
11832493 Blanco 130 mm De 15 a 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11872473 Blanco 50 mm 2 mL 133 x 133 x 50 mm paquete de 10
11822493 Amarillo 100 mm 5 mL 133 x 133 x 100 mm paquete de 10
11597663 Amarillo 130 mm De 15 a 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11872483 Amarillo 100 mm 4 mL 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
11832483 Azul 75 mm 50 mL 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
11852493 Rojo 130 mm 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
11842493 Azul 130 mm 50 mL 133 x 133 x 130 mm paquete de 10
18 options
Código de producto. 11812493
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 mL
Color Verde
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Cantidad 10 Paq.
Dimensiones (L x An) 133 x 133 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 100 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) interior 133 mm
Altura (métrico) 100 mm
Peso (métrico) 0,8 kg