Learn More
Cajas criogénicas de cartón, 133 mm
Código de producto. 11862473 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
0,2 a 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Admite unitSize
11862473 0,2 a 50 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11862473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para alojar una amplia gama de tamaños de tubo.Las cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ son resistentes a temperaturas de hasta -80 °C, por lo que son ideales para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas.
  • Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Máxima flexibilidad:Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
  • Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Amarillo
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 0,2 a 50 mL
Temperatura mín. (métrico) -86°C
Cantidad 10 Paq.
Temperatura que resiste (métrico) -86°C
Dimensiones (L x An) 133 x 133 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 32 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 32 mm