Learn More
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Código de producto. 15971641
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
133 mm
136 mm
Anchura (métrico):
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15971641
Marca: Ratiolab™ 5132505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Las cajas criogénicas de cartón Ratiolab™ con revestimiento de plástico resistente al agua son ideales para el almacenamiento y el transporte de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Color Amarillo
Material Cartón
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Cantidad 10 Paq.
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 50 mm