Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Código de producto. 15293979
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
133 mm
136 mm
Anchura (métrico):
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
26 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15293979 | Azul | 133 mm | 133 mm | 32 mm | paquete de 10 |
| 10212343 | Azul | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 10553575 | Rojo | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 10434363 | Verde | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 10632254 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 11883892 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 1 PCS |
| 10232483 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 12625785 | Azul | 133 mm | 133 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10707123 | Azul | 136 mm | 136 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10115974 | Blanco | 133 mm | 133 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10501085 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10304633 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10150803 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 32 mm | paquete de 10 |
| 10799054 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 32 mm | paquete de 10 |
| 11893892 | Azul | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 PCS |
| 10222673 | Azul | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10691674 | Verde | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10141093 | Rojo | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 11803902 | Rojo | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 PCS |
| 10400395 | Blanco | 133 mm | 133 mm | 50 mm | cada uno |
| 15210568 | Blanco | 133 mm | 133 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10797453 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 PCS |
| 15971641 | Amarillo | 133 mm | 133 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10406283 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10707293 | Verde | 136 mm | 136 mm | 75 mm | paquete de 10 |
| 10141043 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 75 mm | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15293979
Lieferant
Ratiolab™
Lieferanten-Nr.
5132322
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Azul |
| Material | Cartón |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro |
| Admite | Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro |
| Temperatura mín. (métrico) | -80°C |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 32 mm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?