Learn More
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
133 mm
136 mm
Anchura (métrico):
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Cartón |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro |
| Admite | Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro |
| Temperatura mín. (métrico) | -80°C |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |