Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Código de producto. 10501085
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
133 mm
136 mm
Anchura (métrico):
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
| Código de producto. | Color | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10501085 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10212343 | Azul | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 10553575 | Rojo | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 10434363 | Verde | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 10632254 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 11883892 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 1 PCS |
| 10232483 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 100 mm | paquete de 10 |
| 12625785 | Azul | 133 mm | 133 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10707123 | Azul | 136 mm | 136 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10115974 | Blanco | 133 mm | 133 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10304633 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 130 mm | paquete de 10 |
| 10150803 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 32 mm | paquete de 10 |
| 15293979 | Azul | 133 mm | 133 mm | 32 mm | paquete de 10 |
| 10799054 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 32 mm | paquete de 10 |
| 11893892 | Azul | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 PCS |
| 10222673 | Azul | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10691674 | Verde | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10141093 | Rojo | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 11803902 | Rojo | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 PCS |
| 10400395 | Blanco | 133 mm | 133 mm | 50 mm | cada uno |
| 15210568 | Blanco | 133 mm | 133 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10797453 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 PCS |
| 15971641 | Amarillo | 133 mm | 133 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10406283 | Amarillo | 136 mm | 136 mm | 50 mm | paquete de 10 |
| 10707293 | Verde | 136 mm | 136 mm | 75 mm | paquete de 10 |
| 10141043 | Blanco | 136 mm | 136 mm | 75 mm | paquete de 10 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10501085
Marca: Ratiolab™ 5142131
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro |
| Admite | Tubos (6 mm a 28,5 mm diámetro) |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Longitud (métrico) | 136 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |