Learn More
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Código de producto. 10212343
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Longitud (métrico):
133 mm
136 mm
Anchura (métrico):
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10212343 Azul 136 mm 136 mm 100 mm paquete de 10
10553575 Rojo 136 mm 136 mm 100 mm paquete de 10
10434363 Verde 136 mm 136 mm 100 mm paquete de 10
10632254 Blanco 136 mm 136 mm 100 mm paquete de 10
11883892 Blanco 136 mm 136 mm 100 mm 1 PCS
10232483 Amarillo 136 mm 136 mm 100 mm paquete de 10
12625785 Azul 133 mm 133 mm 130 mm paquete de 10
10707123 Azul 136 mm 136 mm 130 mm paquete de 10
10115974 Blanco 133 mm 133 mm 130 mm paquete de 10
10501085 Blanco 136 mm 136 mm 130 mm paquete de 10
10304633 Amarillo 136 mm 136 mm 130 mm paquete de 10
10150803 Blanco 136 mm 136 mm 32 mm paquete de 10
15293979 Azul 133 mm 133 mm 32 mm paquete de 10
10799054 Amarillo 136 mm 136 mm 32 mm paquete de 10
11893892 Azul 136 mm 136 mm 50 mm 1 PCS
10222673 Azul 136 mm 136 mm 50 mm paquete de 10
10691674 Verde 136 mm 136 mm 50 mm paquete de 10
10141093 Rojo 136 mm 136 mm 50 mm paquete de 10
11803902 Rojo 136 mm 136 mm 50 mm 1 PCS
10400395 Blanco 133 mm 133 mm 50 mm cada uno
15210568 Blanco 133 mm 133 mm 50 mm paquete de 10
10797453 Blanco 136 mm 136 mm 50 mm 10 PCS
15971641 Amarillo 133 mm 133 mm 50 mm paquete de 10
10406283 Amarillo 136 mm 136 mm 50 mm paquete de 10
10707293 Verde 136 mm 136 mm 75 mm paquete de 10
10141043 Blanco 136 mm 136 mm 75 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 10212343 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 5142002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Las cajas criogénicas de cartón Ratiolab™ con revestimiento de plástico resistente al agua son ideales para el almacenamiento y el transporte de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Color Azul
Material Cartón
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
Admite Tubos (6 mm a 28,5 mm diámetro)
Cantidad 10 Paq.
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 100 mm