Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Cartón |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro |
| Admite | Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Altura (métrico) | 50 mm |