Learn More
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento estándar resistente al agua
Código de producto. p-8013975
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Longitud (métrico):
133 mm
134 mm
136 mm
Anchura (métrico):
67 mm
133 mm
136 mm
Altura (métrico):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Color Longitud (métrico) Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10443725 Azul 136 mm 136 mm 50 mm paquete de 10
15981641 Blanco 136 mm 136 mm 100 mm paquete de 10
15991641 Blanco 136 mm 136 mm 130 mm paquete de 10
10638992 Blanco 136 mm 136 mm 32 mm cada uno
15901651 Blanco 136 mm 136 mm 32 mm paquete de 10
11862731 Blanco 134 mm 67 mm 50 mm paquete de 10
15911651 Amarillo 136 mm 136 mm 50 mm paquete de 10
15921651 Blanco 136 mm 136 mm 75 mm paquete de 10
10643283 Blanco 133 mm 133 mm 50 mm cada uno
15222499 Blanco 133 mm 133 mm 50 mm paquete de 10
10 options
Código de producto. 10443725
Marca: Ratiolab™ 5141502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Las cajas criogénicas de cartón Ratiolab™ con revestimiento de plástico estándar repelente al agua son ideales para el almacenamiento y el transporte de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Color Azul
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Cantidad 10 Paq.
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 0,1 kg