Especificaciones
| Cantidad | 10 Paquetes |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Insertos para caja criogénica |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| matriz, red, conjunto | 8 x 8 |