Learn More
Fisherbrand™ Insertos de cajas criogénicas de cartón, 133mm
Código de producto. 11842731 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) matriz, red, conjunto unitSize
11842731 40 mm 10 x 10 paquete de 10
11842513 25 mm 10 x 10 paquete de 10
11852513 30 mm 10 x 10 paquete de 10
11862513 40 mm 10 x 10 paquete de 10
11872513 65 mm 10 x 10 paquete de 10
11882513 25 mm 16 x 16 paquete de 10
11892513 30 mm 16 x 16 paquete de 10
11802523 40 mm 16 x 16 paquete de 10
11812523 65 mm 16 x 16 paquete de 10
11882493 25 mm 4 x 4 paquete de 10
11802503 40 mm 4 x 4 paquete de 10
11812503 65 mm 4 x 4 paquete de 10
11557693 25 mm 7 x 7 paquete de 10
11517703 30 mm 7 x 7 paquete de 10
11577703 40 mm 7 x 7 paquete de 10
11527703 30 mm 8 x 8 paquete de 10
11882503 40 mm 8 x 8 paquete de 10
11892503 65 mm 8 x 8 paquete de 10
11802513 25 mm 9 x 9 paquete de 10
11812513 30 mm 9 x 9 paquete de 10
11832513 65 mm 9 x 9 paquete de 10
11822513 40 mm 9 x 9 paquete de 10
10084213 25 mm 8 x 8 paquete de 10
12681565 65 mm 7 x 7 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 11842731
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repe
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Cantidad Paquete de 10
Material Cartón
Tipo de producto Inserto de caja criogénica
Altura (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Longitud (métrico) 133 mm
matriz, red, conjunto 10 x 10