Learn More
Fisherbrand™ Insertos para criocajas de cartón
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 Paquetes |
| Material | Cartón |
| Tipo de producto | Insertos para caja criogénica |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| matriz, red, conjunto | 9 x 9 |