Learn More
Fisherbrand™ Insertos para criocajas de cartón
Código de producto. 11557693 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
matriz, red, conjunto:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Packungsgröße:
paquete de 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Altura (métrico) matriz, red, conjunto unitSize
11557693 25 mm 7 x 7 paquete de 10
11842513 25 mm 10 x 10 paquete de 10
11852513 30 mm 10 x 10 paquete de 10
11862513 40 mm 10 x 10 paquete de 10
11842731 40 mm 10 x 10 paquete de 10
11872513 65 mm 10 x 10 paquete de 10
11882513 25 mm 16 x 16 paquete de 10
11892513 30 mm 16 x 16 paquete de 10
11802523 40 mm 16 x 16 paquete de 10
11812523 65 mm 16 x 16 paquete de 10
11882493 25 mm 4 x 4 paquete de 10
11802503 40 mm 4 x 4 paquete de 10
11812503 65 mm 4 x 4 paquete de 10
11517703 30 mm 7 x 7 paquete de 10
11577703 40 mm 7 x 7 paquete de 10
11527703 30 mm 8 x 8 paquete de 10
11882503 40 mm 8 x 8 paquete de 10
11892503 65 mm 8 x 8 paquete de 10
11802513 25 mm 9 x 9 paquete de 10
11812513 30 mm 9 x 9 paquete de 10
11832513 65 mm 9 x 9 paquete de 10
11822513 40 mm 9 x 9 paquete de 10
10084213 25 mm 8 x 8 paquete de 10
12681565 65 mm 7 x 7 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11557693
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Spezifikation
Cantidad 10 Paquetes
Material Cartón
Tipo de producto Insertos para caja criogénica
Altura (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Longitud (métrico) 133 mm
matriz, red, conjunto 7 x 7
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.