missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carboxypeptidase E Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16530442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16530442 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16530442

Marca: Invitrogen™ PA597610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Carboxypeptidase E Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

This gene encodes a carboxypeptidase that cleaves C-terminal amino acid residues and is involved in the biosynthesis of peptide hormones and neurotransmitters, including insulin. It is a peripheral membrane protein. The protein specifically binds regulated secretory pathway proteins, including prohormones, but not constitutively secreted proteins. Mutations in this gene are implicated in type II diabetes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carboxypeptidase E
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.86 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica CPE
N.º de referencia del gen P16870
Alias de gen CARBE; Carboxypeptidase E; carboxypeptidase H; CarboxypeptidaseE; CarboxypeptidaseH; CBPE; cobalt-stimulated chromaffin granule carboxypeptidase; CPE; CPH; Cph 1; Cph1; Cph-1; enkephalin convertase; fat; insulin granule-associated carboxypeptidase; prohormone-processing carboxypeptidase; R74677; si:ch211-198g9.2; unnamed protein product; zgc:85981
Símbolos de los genes CPE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Carboxypeptidase E protein (252-363AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.