missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carboxypeptidase B2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 17158603
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17158603 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17158603

Marca: Invitrogen™ PA5110680

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: QVLAALPRTS RQVQVLQNLT TTYEIVLWQP VTADLIVKKK QVHFFVNASD VDNVKAHLNV SGIPCSVLLA DVEDLIQQQI SNDTVSPRAS ASYYEQYHSL NEIYSWIEFI TERHPDMLTK IHIGSSFEKY PLYVLKVSGK EQAA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 81%.

Carboxypeptidases are enzymes that hydrolyze C-terminal peptide bonds. The carboxypeptidase family includes metallo-, serine, and cysteine carboxypeptidases. According to their substrate specificity, these enzymes are referred to as carboxypeptidase A (cleaving aliphatic residues) or carboxypeptidase B (cleaving basic amino residues). CPB2 is activated by trypsin and acts on carboxypeptidase B substrates. After thrombin activation, the mature protein downregulates fibrinolysis. Polymorphisms have been described for its gene and its promoter region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carboxypeptidase B2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CPB2
N.º de referencia del gen Q96IY4
Alias de gen 1110032P04Rik; 4930405E17Rik; AI255929; carboxypeptidase B2; carboxypeptidase B2 (plasma); carboxypeptidase B2 (plasma, carboxypeptidase U); carboxypeptidase B-like protein; carboxypeptidase R; Carboxypeptidase U; Cpb2; CPR; CPU; pCPB; Plasma carboxypeptidase B; Tafi; thrombin-activable fibrinolysis inhibitor; thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor
Símbolos de los genes CPB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human Carboxypeptidase B2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102322).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.