missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carboxypeptidase B2 Monoclonal Antibody (19E2), Invitrogen™
Descripción
MA1-25769 detects Carboxypeptidase B2 from human samples.
Carboxypeptidases are enzymes that hydrolyze C-terminal peptide bonds. The carboxypeptidase family includes metallo-, serine, and cysteine carboxypeptidases. According to their substrate specificity, these enzymes are referred to as carboxypeptidase A (cleaving aliphatic residues) or carboxypeptidase B (cleaving basic amino residues). CPB2 is activated by trypsin and acts on carboxypeptidase B substrates. After thrombin activation, the mature protein downregulates fibrinolysis. Polymorphisms have been described for its gene and its promoter region.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carboxypeptidase B2 |
| Aplicaciones | Affinity Purification, ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 19E2 |
| Concentración | 4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CPB2 |
| N.º de referencia del gen | Q96IY4 |
| Alias de gen | 1110032P04Rik; 4930405E17Rik; AI255929; carboxypeptidase B2; carboxypeptidase B2 (plasma); carboxypeptidase B2 (plasma, carboxypeptidase U); carboxypeptidase B-like protein; carboxypeptidase R; Carboxypeptidase U; Cpb2; CPR; CPU; pCPB; Plasma carboxypeptidase B; Tafi; thrombin-activable fibrinolysis inhibitor; thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?