Descripción
Los kits de resinas de acoplamiento y de inmovilización Thermo Scientific™ CarboxyLink permiten la inmovilización covalente de péptidos y otras moléculas con contenido de carboxilo (-COOH) en una resina granulada y porosa que se puede emplear en procedimientos de purificación por afinidad.
Estas resinas activadas permiten inmovilizar ligandos de carboxilato para utilizarlos en protocolos de afinidad. La resina CarboxyLink es agarosa granulada entrecruzada (o soporte biológico Thermo Scientific UltraLink™ a base de acrilamida) activada con diaminodipropilamina (DADPA) para que contenga brazos espaciadores grandes, cada uno de los cuales lleva una amina primaria en su extremo. Cuando se incuban con la resina y el entrecruzador carbodiimida EDC (incluido el kit de inmovilización CarboxyLink), las moléculas con contenido de carboxilo se conectan permanentemente al soporte por medio de uniones de amida estables. Una vez acoplada la molécula, la columna de afinidad preparada se puede utilizar varias veces en procedimientos de purificación por afinidad de proteínas típicos. Las resinas de acoplamiento CarboxyLink también se pueden utilizar para inmovilizar otros tipos de moléculas mediante químicos de entrecruzado alternativos y aminorreactivos
Características destacadas:
- Resinas de acoplamiento CarboxyLink: agarosa granulada o soporte de acrilamida activada con diaminodipropilamina (DADPA) para la conjugación de amina a carboxilo mediante entrecruzador EDC.
- Inmovilización eficaz de péptidos: se puede acoplar fácilmente entre 1 y 2 mg de péptidos por mililitro de resina asentada.
- Vinculación estable: la inmovilización da como resultado una unión covalente de grupos carboxilo por enlaces de amida, lo que permite llevar a cabo múltiples rondas de purificación por afinidad con un lote de resina preparada.
- Condiciones de acoplamiento flexibles y suaves: reacción de inmovilización completada en un tampón MES o de otro tipo, sin aminas y sin carboxilos, con o sin disolvente orgánico.
- Ideal para péptidos sin modificar: inmoviliza los péptidos con alta capacidad y diversas orientaciones sin generar impedimentos estéricos, lo que permite un uso eficaz en la purificación por afinidad de anticuerpos específicos.
- Kits y tamaños de producto prácticos: puede elegir kits de 5 columnas con conjuntos completos de tampones, entrecruzadores y columnas versátiles de centrifugación/goteo que contengan cualquier tipo de resina (agarosa o poliacrilamida) u optar por la resina independiente para otros usos
Resina de acoplamiento CarboxyLink (n.° de referencia 20266, 44899):
- Ligando: diaminodipropilamina (DADPA)
- Soporte: agarosa granulada al 4 % entrecruzada
- Brazo espaciador: 9 átomos
- Carga: activada con al menos 16 μmol de amina por ml de resina sedimentada
- Formato: 50% de resina mezclada en 0,05% de azida sódica
Resina UltraLink DADPA (n.° de referencia 53154):
- Ligando: diaminodipropilamina (DADPA)
- Soporte: Soporte biológico Thermo Scientific UltraLink
- Brazo espaciador: 14 átomos
- Carga: activada con al menos 40 μmol de amina por ml de resina sedimentada
- Formato: 50% de resina mezclada en 0,02% de azida sódica
Incluye:
Columnas de resina CarboxyLink (agarosa DADPA o soporte UltraLink), entrecruzador EDC, tampón de acoplamiento (solución salina tamponada con MES), solución de lavado y accesorios para columnas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Descripción | Kit de inmovilización CarboxyLink, 2 ml |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Inmovilización de 1 a 2 mg de péptido por columna • Columnas CarboxyLink, 2 ml, cinco columnas • Entrecruzador EDC, 5 x 60 mg • Paquete de solución salina tamponada con MES (hace 500 ml), un paquete • Solución de lavado, 120 ml • Accesorios para columna Almacenar el EDC desecado a - 20 °C. Almacene el resto de componentes a 4 °C. |
| Línea de productos | CarboxyLink |
| Cantidad | 1 kit |
| Objetivo | Anticuerpo |
| Tipo | Kit de inmovilización |
| Fase estacionaria | Amina |
| Suficiente para | 5 columnas |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Mostrar más |