Learn More
Carbonilhidridotris(trifenilfosfina)iridio(I), 18,6 % mínimo de Ir
Código de producto. 11369397
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11369397 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11369397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041005.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17250-25-8
Fórmula molecular C55H46IrOP3
Peso molecular (g/mol) 1008.11
Número MDL MFCD00015525
Clave InChI IOPVMNYABUEALT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonylhydridotris triphenylphosphine iridium i, iridium 1+ formaldehyde tris triphenylphosphine hydride
PubChem CID 92135237
Nombre IUPAC formaldehído; hidruro; iridio; trifenilfosfano
SMILES [IrH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I)
Punto de fusión 170°C
Color Amarillo
Fórmula lineal IrH(CO)[P(C6H5)3]3
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 1008.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 18.6% min.
Forma física Polvo