Learn More
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase XIII/CA13 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 4-6 uL/mg of lysate |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18643769
|
Novus Biologicals
NBP2-99317-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18676656
|
Novus Biologicals
NBP2-99317-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIII/CA13 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunoprecipitationEspecificaciones
| Carbonic Anhydrase XIII/CA13 | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 377677 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 4-6 uL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIIICarbonate dehydratase XIII, CAXIII, CA-XIII, EC 4.2.1.1, FLJ37995, MGC59868 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase XIII/CA13 (Accession#: NP_940986.1; Met 1-His 262) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |