Learn More
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30151236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30151236 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30151236
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299317CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Polyclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIII/CA13 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carbonic Anhydrase XIII/CA13
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIIICarbonate dehydratase XIII, CAXIII, CA-XIII, EC 4.2.1.1, FLJ37995, MGC59868
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase XIII/CA13 (Accession#: NP_940986.1; Met 1-His 262)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 377677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG