missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Antibody (103), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89511APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase XIII/CA13 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Carbonic Anhydrase XIII/CA13 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 103 | |
| ELISA | |
| carbonic anhydrase 13, carbonic anhydrase XIIICarbonate dehydratase XIII, CAXIII, CA-XIII, EC 4.2.1.1, FLJ37995, MGC59868 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase XIII/CA13 (Accession#: NP_940986.1; Met1-His262). | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 377677 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido