Descripción
Immunogen sequence: TASNKSEGLA VLAVLIEMGS FNPSYDKIFS HLQHVKYKGQ EAFVPGFNIE ELLPERTAEY YRYRGSLTTP PCNPTVLWTV FRNPVQISQE QLLALETALY CTHMDDPSPR EMINNFRQVQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase XII |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | CA12 |
| N.º de referencia del gen | O43570 |
| Alias de gen | 2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3 |
| Símbolos de los genes | CA12 |
| Mostrar más |