Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XII Monoclonal Antibody (CL0280)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15729250 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15729250 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15729250
Marca: Invitrogen™ MA524597
Mouse Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: TASNKSEGLA VLAVLIEMGS FNPSYDKIFS HLQHVKYKGQ EAFVPGFNIE ELLPERTAEY YRYRGSLTTP PCNPTVLWTV FRNPVQISQE QLLALETALY CTHMDDPSPR EMINNFRQVQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%. Binds to an epitope located within the peptide sequence HLQHVKYKGQEAFVP as determined by overlapping synthetic peptides.
Carbonic Anhydrase XII is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Carbonic Anhydrase XII
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL0280
Concentración 0.7 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CA12
N.º de referencia del gen O43570
Alias de gen 2310047E01Rik; AI314958; CA12; Car12; Carbonate dehydratase XII; carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; carbonic anyhydrase 12; carbonic dehydratase; CAXII; CA-XII; HsT18816; membrane-bound carbonic anhydrase 12; T18816; tumor antigen HOM-RCC-3.1.3
Símbolos de los genes CA12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human CA12 (Product #RP-89981)
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 771
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1