Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase X Monoclonal Antibody (7H8F12E6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
265.00€ - 461.00€
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase X |
|---|---|
| Clon | 7H8F12E6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17759853
|
Invitrogen™
MA543507 |
50 μL |
265.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17719553
![]() |
Invitrogen™
MA542996 |
100 μL |
461.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Human CA10/CARPX
This gene encodes a protein that belongs to the carbonic anhydrase family of zinc metalloenzymes, which catalyze the reversible hydration of carbon dioxide in various biological processes. The protein encoded by this gene is an acatalytic member of the alpha-carbonic anhydrase subgroup, and it is thought to play a role in the central nervous system, especially in brain development. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Especificaciones
| Carbonic Anhydrase X | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative | |
| 2700029L05Rik; BB085816; Ca10; Car10; carbonic anhydrase 10; carbonic anhydrase X; carbonic anhydrase-related protein 10; Carbonic anhydrase-related protein X; CARP X; CA-RP X; CARPX; CA-RPX; Cerebral protein 15; cerebral protein-15; HUCEP-15; UNQ533/PRO1076 | |
| CA10 | |
| IgG1 | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 7H8F12E6 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9NS85 | |
| 56934 | |
| Recombinant Human CA10 protein. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| CA10 |